安全性情報
814716
TSKgel® SP-5PW (30) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase sulfonic acid, 30 μm particle size
別名:
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
TSKgel®
フォーム
slurry
特徴
counter ion Na+
包装
bottle of 250 mL
メーカー/製品名
Tosoh 14716
パラメーター
20 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
30 μm
使用pH
2-13
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
814716:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)