product name
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
物質
glass
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 8804
パラメーター
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 8 mm
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
10 μm
使用pH
2-12
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The most hydrophobic among the three TSKgel® HIC columns, TSKgel Phenyl-5PW is an excellent choice to screen for the selectivity, retention and recovery of most biomolecules. Featuring a 1000Ã… pore size in a polymethacrylate base material, the Phenyl-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients. Stainless steel is the standard column format for TSKgel Phenyl-5PW. Glass and PEEK column housings are available for samples that may adsorb to stainless steel. The alternative column formats are also suitable for general applications.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)