Merck
794-0320
HPLCによるリポキシダーゼの分析、TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: [A] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0 + 1.5M ammonium sulfate; [B] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0;
gradient: linear, 0% B to 100% B over 60 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アナライト
詳細
    Lipoxidase from Glycine max (soybean)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)