Merck
78710
Supelco
Oleoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, cis-9-Octadecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25D3H44NO4
分子量:
428.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -21.0 to -15.0, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12+/t23-/m1/s1/i2D3
InChI Key
IPOLTUVFXFHAHI-LWMBOQJBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
78710-1MG:
78710-10MG:
78710-BULK:
78710-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)