Merck
78340
Supelco
1-オクテン
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH2
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1734497
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
36 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
446 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
3.9 %
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI Key
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78340-BULK:
78340-VAR:
78340-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.