Merck
72818
Supelco
メチルヒドロキノン
analytical standard
別名:
トルヒドロキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
CAS番号:
分子量:
124.14
Beilstein:
2041489
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
自己発火温度
851 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-130 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
341.6 °F - closed cup
引火点(℃)
172 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
72818-BULK:
72818-100MG:
72818-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.