Merck
72584
Supelco
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
290.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI Key
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
426.2 °F - closed cup
引火点(℃)
219 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
72584-VAR:
72584-BULK:
72584-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)