product name
SUPELCOSIL™ LC-DP HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
認証
suitable for USP L11
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
標識化の程度
6% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 2.4 μmol/m2
マトリックス
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Choose from one of the most recent versions:
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such