製品名
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L11
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
4.7% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
7.5 cm × 2.1 mm
表面積
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a 160 Å Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency for high molecular weight solutes (up to 20 kDa) due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The end-capped, phenyl-hexyl bonded phase of the Peptide Phenyl-Hexyl provides a stable, reversed phase packing with a pore structure and pore size that is optimized for reversed-phase HPLC separations of peptides and polypeptides, using typical acidic mobile phases favored for proteomic applications.
アナリシスノート
The target analytes include peptides and polypeptides < 20 kDa.
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)