Merck
55416-U
Supelco
PHOS-選択ガリウムシリカスピンカラムキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
詳細
キレート化ガリウム(III)は、リン酸化ペプチドに高いアフィニティーと選択性を示します。吸着マトリックスは、弊社独自のニトリロ酢酸(NTA)類似化合物に基づく新規Ga3+キレートシリカです。マトリックスがスピンカラムに充填されているため、リン酸化ペプチドのマイクロスケールでのアフィニティー吸着が容易です。濃縮サンプルが、リン酸化ペプチドを質量分析する上での制約を取り除くのに役立ちます。
事前充填されたスピンカラムは50 µl(25 mg)のリン酸化ペプチドマトリックスを含み、各カラムは最大25ナノモルのリン酸化ペプチドを精製できます。
キットの内容:
PHOS-Select™ ガリウムシリカスピンカラム×24個
収集管×100本
アプリケーション
PHOS-Selectガリウムシリカスピンカラムは、固定化金属アフィニティークロマトグラフィー(IMAC)法によってトリプシン消化後に粗サンプルからリン酸化ペプチドを濃縮するのに便利なツールです。
特徴および利点
  • 低い非特異的結合 - 高いデータの信頼性
  • 不偏的なリン酸化状態 - サンプルの比較に現れるリン酸化型を正確に表現
  • 迅速なサンプル処理 - サンプル回収からデータ生成までの時間を短縮
法的情報
PHOS-Select is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート