適合性
for use with 8125/8126 valves
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本キットには、Rheodyneインジェクタ-の修理に必要なツ-ルと部品がすべて揃っています。含まれている部品は、最も損傷、磨耗、紛失しやすいものです。フロントロ-ディングインジェクタ-用キットの内容:ロ-タ-シ-ル、ステイタ-フェ-スアセンブリ-、アイソレ-ションシ-ル、ニ-ドルガイド、ニ-ドルポ-トクリ-ナ-、ヘックスキ-2個、取扱説明書、ミニマニュアル部品はバルブモデルにより異なります。
法的情報
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート