安全性情報
54245-U
Supelco
Supel-Select SCX SPE チューブ
bed wt. 1 g, volume 20 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質
MS Friendly
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
20 mL
Matrix
Sulfonic acid functionalized hydrophilic modified styrene polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
50-70 μm
ポアサイズ
80-200 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム: イオン交換
サンプルマトリックスの適合性:水溶液(体液、水)
  • スルホン酸官能化親水性変性スチレンポリマー
  • 水溶液サンプルから多岐にわたる化合物を抽出できるよう開発されました。
  • 主にイオン交換により保持されます。ただし、相が親水性になっているため、極性化合物にも作用します。
関連する記事をご覧ください:尿中脱法バスソルトの単離およびLC-MS分析
特徴および利点
  • 低価格で、サンプル調製に優れた性能を発揮します。
  • 一般的な方法で時間とコストを節約できるうえ、分析方法を考えて頭を悩ませることもありません。
  • 容量が増大したため、シリカ層を軽量化することができ、溶出量が減少して、サンプル処理に必要な時間を節約することができます。
  • 過乾燥にも耐えますので、これまでよりハードな方法にも使えます。
  • バックグラウンドが低く、感度が優れていますので、短波長UVやMSでも抽出できます。
  • 厳格な生産管理とQCガイドラインにより、正確さと精度が向上して、ロットやチューブ、ウェル間で、いずれも常に同じ品質のものを提供できるようになりました。
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54245-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.