Merck
509949
SGE Microvolume Replacement Needles
volume 25-500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga
詳細
N25/500-LC
特徴
LC tip (blunt)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 038250
ニードルL × 外径
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
容量
25-500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)