Merck
508896
Supelco
®バイアル、Waters 96バイアルカルーセル用、8 × 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, conical bottom, closure type, crimp top vial, pkg of 125 ea
別名:
透明ガラス、1.0 mL 圧着トップバイアル、8 x 40 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
conical bottom
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 125 ea
メーカー/製品名
Chromacol 1-CWV
外径
8 mm
直径× H
8 mm × 40 mm
容量
1 mL
フィッティング
plug for 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Waters is a registered trademark of Waters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)