product name
Ascentis® Express C18、2 μm UHPLCカラム, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
ショウガの匂いと辛味は、テルペン類、ジンゲロール、ショウガオールが含まれるためです。これらの化合物は、ショウガの非常に複雑なマトリックスの一因となっているため、低濃度汚染物質の分析は容易ではありません。新しい2層構造のSPEカートリッジは農薬測定のバックグラウンドを効率的に低減します。
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.