Merck
501654
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen and Oxygen
0.5 % (w/w) each component in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
形状
gas
包装
cylinder of 48 L
メーカー/製品名
Scott Gas T217-48
利用可能性
not available in EU
濃度
0.5 % (w/w) each component in nitrogen
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Carbon dioxide (99.8%)
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Oxygen
レギュレーター
ピクトグラム
Gas cylinderHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
501654:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート