安全性情報
501514
Supelco
Nitrous oxide in nitrogen, 1 ppm
1 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
フォーム
gas
包装
cylinder of 14 L
メーカー/製品名
Scott Gas T44-14
利用可能性
not available in Canada, EU
濃度
1 ppm
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
501514:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)