Merck
50125-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 20 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L7
製品種目
LiChrosorb®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrosorb®
包装
1 ea of
標識化の程度
10% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
20 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
マトリックス
octyl
fully porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート