安全性情報
49047-U
Supelco
Gallocatechin gallate solution
analytical standard, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 0.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 0.5 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49047-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)