蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
自己発火温度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
包装
ampule of 5000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48506:4548173160047
48506-BULK:
48506-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)