Merck
47840
Supelco
サッカリン ヘミカルシウム塩
analytical standard
別名:
2,3-ジヒドロ-3-オキソベンズイソスルホナゾール, o-スルホベンゾイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8CaN2O6S2 · 3.5H2O
CAS番号:
分子量:
467.48
UNSPSCコード:
12164500
E番号:
E954
グレード
analytical standard
品質水準
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47840:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)