Merck
47661-U
Supelco
クロロ酢酸メチル
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
108.52
Beilstein:
506255
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 552.2
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
自己発火温度
869 °F
特徴
standard type calibration
expl. lim.
18.5 %
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
room temp
SMILES記法
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47661-U:4548173337302
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniele Tedesco et al.
Chirality, 27(12), 914-918 (2015-10-09)
Caffeic acid-derived polyethers are a class of natural products isolated from the root extracts of comfrey and bugloss, which are endowed with intriguing pharmacological properties as anticancer agents. The synthesis of new polyether derivatives is achieved through ring-opening polymerization of
Milena E Miska et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(24), 2341-2348 (2015-11-14)
The environmental occurrence of chlorinated acetic acids (CAAs) has been extensively studied, but the sources and transport are still not yet fully understood. A promising approach for source apportionment and process studies is the isotopic characterization of target compounds. We