Merck
47182
Supelco
o-Tolualdehyde-2,4-DNPH solution
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
別名:
o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-10-4-2-3-5-11(10)9-15-16-13-7-6-12(17(19)20)8-14(13)18(21)22/h2-9,16H,1H3/b15-9+
InChI Key
QUIFNJPMGQCNMH-OQLLNIDSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM4M7182.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47182:4548173156194
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)