Merck
44420
Supelco
CERTAN®キャピラリーボトル
4.5 ml bottle, diam. × H 16 mm × 71 mm
別名:
キャピラリーボトルCERTAN®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
直径× H
16 mm × 71 mm
容量
4.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒント: CERTAN®キャピラリーバイアルから溶液を抜き取るには、直径0.8 mm以下、長さ70 mm以上の針がついたシリンジを使用します。
このバイアルには、スクリューキャップ付ボトルやセプタム付バイアルのようなフレキシビリティがありながら、密閉アンプルの利点もあります。1.2 mm×高さ28 mmのキャピラリー型開口部を持つこの独自のスクリューキャップ付サンプル容器は、揮発性サンプルや標準物質の保存用にデザインされています。
利点:
  • 開封後であっても濃度にはっきりとした変化は起こりません。
  • 確実な保存、最小限の蒸発。
  • 汚染物混入リスクを最小限に抑えます。
  • 標準的なGCシリンジを用いたサンプルの充填と抜き取り。
  • 基本的に漏れがありません。
  • PTFEで内張りされたスクリューキャップ。
適用:
  • 従来のガラスアンプルから抜き取った液体の保存。
  • ストック溶液や標準溶液の保存。
  • 揮発性ハロゲン化合物やBTEX芳香族化合物など、難しいサンプルの保存。
  • 製品、QCサンプル、抽出物のアーカイブ。
アプリケーション
To extract a solution from CERTAN® capillary vials use a syringe with a needle diameter of 0.8 mm or smaller and a minimum 70 mm length.
法的情報
CERTAN is a registered trademark of LGC Group
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
44420:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート