Merck
442436
Supelco
アセトン-2,4-DNPH
analytical standard
別名:
アセトン-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
238.20
Beilstein:
960878
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
126-128 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトン-2,4-DNPHは、質量分光法(MS)を結合したガスクロマトグラフィ(GC)および高速液体クロマトグラフィ(HPLC)を用いて測定されるアルファ-ピネンおよびヒドロキシルラジカルの反応の酸化生成物として得ることができます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
442436:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of the oxidation products of the reaction between ?-pinene and hydroxyl radicals by gas and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection
Bergh DVV, et al.
Journal of Chromatography A, 896, 135-148 (2000)