Merck
40001
Supelco
アセナフテン 溶液
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10
CAS番号:
分子量:
154.21
Beilstein:
386081
MDL番号:
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
包装
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
アプリケーション
environmental
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI Key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40001:4548173143248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)