Merck
29601-U
Hamilton® LC シリンジ、 Waters WISP®
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
glass body
ニードルサイズ
(n/a)
特徴
PTFE-tipped plungers
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80020
ニードル長
n/a
容量
25 μL
適合性
for use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)