Merck
29066-U
Supelco
バイアル、2mL、スクリュートップ、セプタム封止用R.A.M. (9 mm) コンビニエンスキット、 未組み立て
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), PTFE/silicone/PTFE septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone/PTFE septum
black polypropylene cap
clear glass vial (with graduated marking spot)
詳細
unassembled
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 1 × 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
その他情報
インサートの直径はメーカーによって異なります。この広口バイアルに適合するのは、次の部品番号のインサートに限られます。
  • 24719, 24720、ガラス製インサート、円錐底、6 x 29 mm
  • 24721、ボトムスプリング付きガラス製インサート、6 x 29 mm
  • 24722、ボトムスプリング付きポリプロピレン製インサート、6 x 29 mm
  • 24717, 24718、ガラス製インサート、円錐底、6 x 31 mm
  • 24715, 24716、ガラス製インサート、平底、6 x 31 mm
法的情報
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)