Merck
28947-U
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube, unconditioned
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104000
物質
stainless steel TD tube
認証
EPA TO-1,IP-1B
特徴
unconditioned
包装
pkg of 10 ea
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA
アプリケーション
environmental
適合性
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)