Merck
27304-U
Supelco
ヘッドスペースバイアルコンビニエンスキット(ベベルトップ、丸底)
volume 10 mL, vial O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, PTFE/butyl rubber septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
特徴
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
包装
pkg of 100 ea
バイアル外径 × H × 内径
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)