Merck
27301-U
Supelco
クリンプシール、PTFE/ブチルゴム製セプタム付き
silver steel seal (magnetic), open center (8mm opening), PTFE/butyl rubber septum, diam. × thickness 20 mm × 3 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/butyl rubber septum
silver steel seal (magnetic)
特徴
open center (8mm opening)
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 3 mm
適合性
for use with 20mm crimp top vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)