物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
16
df
5.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
用途:多くの場合、このカラムは非極性カラムを必要とする従来の一般的な用途に使用されます。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
相:
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- ポリ(ジメチルシロキサン)
- ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
- ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
- 内径≥0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または320°C(プログラム温度)
- 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)