安全性情報
21568-U
Supelco
Supelite DAX-8
jar of 5000 g
別名:
XAD-8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
フォーム
solid
包装
jar of 5000 g
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
表面積
140 m2/g
Matrix
acrylic ester
マトリックス活性基
polymer
粒径
40-60 mesh
ポアサイズ
~0.79 mL/g pore volume
225 Å mean pore size
密度
1.09 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.23 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelite DAX-8 is a nonfunctionalised resin with strong hydrophobic organic matter endorsed to humic and fulvic acids. It is also referred as polymethylmethacrylate resin.
アプリケーション
Supelite DAX-8 was used as an absorbent in:
  • HPLC-SEC fractionation system
  • column chromatography
  • extraction procedure and these extracts were analysed using Cary Eclipse fluorescence spectrophotometer
150,000 MWまでの化合物に対して中程度の極性を持つ吸着樹脂。フルボ酸とフミン酸の吸着、製紙工場での廃材処理、試料からのアルコール、界面活性剤および着色剤の除去に最も一般的に使用されます。
調製ノート
DAX-8は食塩含浸樹脂で、使用前に若干の準備が必要です。以下の手順の中で、エタノールの代わりにメタノールを使用してもよいです。
  • まず、吸着レジンを2~3カラム容(BV)の蒸留水で洗い流します。
  • 2BVの95%エタノールに一晩浸します。
  • 浸漬後、レジンをカラムに充填し、さらに2BVの95%エタノールで洗い流します。
  • 蒸留水2BVでエタノールを置換し、次に4%(w/v)水酸化ナトリウム1BV、蒸留水2BV、4%(v/v)塩酸1BVですすぎ、最後にpHが中性になるまで蒸留水で洗い流します。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21568-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The fouling of microfiltration membranes by NOM after coagulation treatment
Carroll, T., et al.
Water Research, 34, 2861-2868 (2000)
Hua Zhang et al.
The Science of the total environment, 407(2), 879-886 (2008-11-15)
Dissolved organic matter (DOM) in leachate samples collected at Laogang Sanitary Landfill in Shanghai, China were fractionated using size exclusion chromatography and were characterized using estrogen receptor-alpha competitor screening assay as toxicity activity index. The estrogen activity of leachate was
Sorption of aquatic humic matter by DAX-8 and XAD-8 resins: comparative study using pyrolysis gas chromatography
Peuravuori, Juhani, Tero Lehtonen, and Kalevi Pihlaja.
Analytica Chimica Acta, 471, 219-226 (2002)