安全性情報
20857
チューブベンダー
Three-Size for 1/4in. (6 mm, 3/16in. (4 mm) & 1/8in. tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
詳細
ヘビーデューティベンダーは、チューブをねじったり分割したりすることなく、アルミニウム、銅、またはステンレス鋼のチューブを最大180°まで簡単に曲げることができます。
スリーインワンツール(20857)は、標準の壁厚の1/8 in.、3/16 in.、および1/4 in. (3、4、または6 mm) を曲げます。
20422-Uの曲げ半径は、中心から3/8インチです。
20424-Uの曲げ半径は、中心から9/16インチです。
20857(スリーインワンツール)の曲げ半径は、中心から14.2 mmです(上図)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)