Merck
20352
セプタムプラー
hook design
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L
4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フック型セプタム引き抜き器は、軟質シリコーン製セプタムを注入ポートから取り除いたり、グラファイト製フェルールをカラムのナットから取り除いたりするのに便利です。実験室でその他多くの用途に使用できます。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート