安全性情報
16555K
Minisart フィルター
pore size 0.45 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
物質
acrylic copolymer housing
cellulose acetate/surfactant-free membrane
無菌性
sterile
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Sartorius 16555K
直径
26 mm
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
Luer inlet and outlet (Lock)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリンジに完全に取り付けるために、Minisartフィルターにはルアーロック式の入口と出口があります。フィルターの直径は26 mm、ホールドアップ容量は0.1 mLです。前もってろ過する必要がない透明な水溶液に適しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)