Merck
13987-U
Supelco
充填GCカラムセット
suitable for 2177 per GPA (3-column set)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
認証
suitable for GPA 2177 (3-column set)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
packed GC
詳細
このカラムセットは、特定のカラム切り替え用途専用に設計されています。カラムの製造手順が最適化されたため、再現可能性の高い分析が可能なカラムセットになりました。
Gas chromatography column are of basically two types packed column and open tubular column. In packed column the carrier gas must percolate through its porous bed. The shape and physical form of the packed column depends upon the dimensions of the chromatograph oven, the nature of the sample, the sample load and the column inlet pressure.
アプリケーション
Packed GC column with flame ionization detector (FID) maybe used for the qualitative and quantitative analysis of gasoline and associated contaminated groundwater. It may also be used with electron capture detector (ECD) for the qualitative and quantitative analysis of halogenated compounds present in gasoline.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott PW.
Science, 101-104 (1997)
Capillary and packed-column gas chromatography of gasoline hydrocarbons and EDB.
Bruell CJ and Hoag GE.
Science, 5-7 (1984)