安全性情報
13232-U
Supelco
金属製充填GCカラム(Agilent対応、Configuration "C")
phase none, matrix 50/80 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
50/80 Porapak Q support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは、Agilent 5890および6890(C構成、オンカラム注入以外、TCD以外の検出器)に適合します。
In packed columns the carrier gas percolates through the porous bed and separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of mainly two materials; stainless steel and Pyrex glass. Metal packed columns are more suitable for long and high carrier gas flow rates to tolerate the elevated pressures.[1] Porapak Q is a porous copolymer of styrene and ethylvinylbenzene crosslinked with divinylbenzene which is applicable for quantitative adsorption.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
13232-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The adsorption of enkephalin to porous polystyrene beads: a simple assay for enkephalin hydrolysis.
Z Vogel et al.
FEBS letters, 80(2), 332-336 (1977-08-15)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)