Merck
12794-U
Supelco
金属充填GCカラム(Agilent、Configuration "A"対応)
phase SP®-1000, 10%, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
50-250 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
マトリックス
80/100 SUPELCOPORT support
マトリックス活性基
SP®-1000 phase, 10%
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Packed column made up of stainless steel are basically used when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)