Merck
12633
Supelco
Tigloyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H18NO4
分子量:
246.32
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h6,10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+/t10-/m1/s1/i3D3
InChI Key
WURBQCVBQNMUQT-QOHDDEINSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12633-VAR:
12633-BULK:
12633-1MG:
12633-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)