Merck
Z768804
Eppendorfチューブ®
sterile, tube capacity 5 mL
別名:
遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.11
物質
transparent polypropylene
無菌性
sterile
特徴
conical shaped bottom with hinged lid
sterile
包装
pkg of 200 ea (10 bags of 20ea)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 119.487 (European)
Eppendorf® 0030119487 (US)
パラメーター
25,000 × g (g-force rating)
チューブ容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エッペンドルフチューブは中規模の試料体積を扱うのに最適なオプションです。
  • 最大25,000 × gの遠心分離に対する最も高い安全性と安定性
  • 円錐底
  • 5.0 mL以下の試料をより簡単に処理
  • DNA単離、マスターミックスとバッファーの調製、ならびに安全な細胞および組織溶解での収量増加
  • 可塑剤、殺生物剤、または離型剤を含まない透明ポリプロピレン
  • -86°C~80°Cの幅広い温度範囲での貯蔵および培養中の試料蒸発を最小限に抑えるヒンジ付き蓋
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)