包装
pack of 1
メーカー/製品名
Wilmad WG-819-B-Q
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir. The offset versions (WG-819) are designed for cavities that have limited space between the reservoir and the drive shaft for iris.
法的情報
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)