Merck
Z744124
Lab-Sorb kit
with 25 small bags
別名:
spill control, spill granules
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech SORB-2000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LabSorb kit with 25 small bags, converts liquid waste to a sold, for quick and easy disposal
法的情報
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech