物質
colorless tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
rack of 96
メーカー/製品名
Millipore ZTC18s960
容量範囲
0.1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millipore ZipTips:エレクトロスプレー/ナノエレクトロスプレーMSの前のペプチドまたはタンパク質のサンプル調製
Zip Tipの特長:
ZipTipサンプル調製によって強化された分析の例:
ZipTipは10 μL(P-10)のピペットチップであり、デッドボリュームが発生しないようにクロマトグラフィー媒体の層が端面に固定されています。分析の前に、フェムトモルからピコモルレベルのタンパク質、ペプチドまたはオリゴヌクレオチドのサンプルを精製および濃縮し、データ品質を向上させることを目的としています。サンプルを吸引し、ZipTipを介して分注して、結合、洗浄、溶出します。回収されたサンプルは汚染物質を含まず、0.5〜4 μLで溶出され、質量分析計の分析対象として、またはバイアルへに直接移されます。
ZipTip C18 は、10 μLのピペットチップであり、デッドボリュームが生じないように、約0.6 μLのクロマトグラフィー媒体の層が端面に固定されています。ZipTip Micro-C18 10 μLのピペットチップでは、デッドボリュームが生じないように約0.2 μLのクロマトグラフィー媒体の層が端面に固定されています。どちらも、質量分析、HPLC、キャピラリー電気泳動およびその他の分析手法の直前に、ペプチド、タンパク質またはオリゴヌクレオチドを濃縮および精製するのに理想的です。
Zip Tipの特長:
- シングルステップの脱塩、濃縮および精製
- より意味のあるデータを得るために複雑なサンプルを断片化します
- ペプチド、タンパク質、核酸などに最適
- 収量を最大化するためデッドボリュームはありません。
- 時間のかかるクロマトグラフィーが不要
ZipTipサンプル調製によって強化された分析の例:
- 質量分析
- HPLC(高速液体クロマトグラフィー)
- キャピラリー電気泳動
- 原子吸光分析
ZipTipは10 μL(P-10)のピペットチップであり、デッドボリュームが発生しないようにクロマトグラフィー媒体の層が端面に固定されています。分析の前に、フェムトモルからピコモルレベルのタンパク質、ペプチドまたはオリゴヌクレオチドのサンプルを精製および濃縮し、データ品質を向上させることを目的としています。サンプルを吸引し、ZipTipを介して分注して、結合、洗浄、溶出します。回収されたサンプルは汚染物質を含まず、0.5〜4 μLで溶出され、質量分析計の分析対象として、またはバイアルへに直接移されます。
ZipTip C18 は、10 μLのピペットチップであり、デッドボリュームが生じないように、約0.6 μLのクロマトグラフィー媒体の層が端面に固定されています。ZipTip Micro-C18 10 μLのピペットチップでは、デッドボリュームが生じないように約0.2 μLのクロマトグラフィー媒体の層が端面に固定されています。どちらも、質量分析、HPLC、キャピラリー電気泳動およびその他の分析手法の直前に、ペプチド、タンパク質またはオリゴヌクレオチドを濃縮および精製するのに理想的です。
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Dae-Hee Lee et al.
Autophagy, 14(11), 1870-1885 (2018-07-07)
Macroautophagy is induced under various stresses to remove cytotoxic materials, including misfolded proteins and their aggregates. These protein cargoes are collected by specific autophagic receptors such as SQSTM1/p62 (sequestosome 1) and delivered to phagophores for lysosomal degradation. To date, little
Arman Kulyyassov et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-23)
Protein-protein interactions of core pluripotency transcription factors play an important role during cell reprogramming. Cell identity is controlled by a trio of transcription factors: Sox2, Oct4, and Nanog. Thus, methods that help to quantify protein-protein interactions may be useful for