Merck
Z717401
Nichiryo pipette tips
volume range 1-10 mL, universal, bulk pack
別名:
Disposable Pipette Tips, Precision Pipette Tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
clear tip
colorless
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
包装
pack of 200 ea (Bag)
メーカー/製品名
Nichiryo BMT-Z
利用可能性
not available in (France)
最大容量
10 mL
容量範囲
1-10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
その他情報
Browse all pipette tips
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3