おすすめの製品
AC/DC入力
230 V
物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern ABT 120-5DNM
利用可能性
not available in USA and Canada
秤量測定範囲
42 or 120 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.03 or 0.2 mg
プレート直径
80 mm
サイズ
217 mm × 356 mm × 338 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The KERN ABT series have single-cell advanced technology. Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material ensures stable temperature behaviour, 3-second stabilisation time and high corner load performance.