Merck
Z660493
Millipore
Millipore® Stericup® filter units
polyethersulfone membrane (Millipore Express PLUS), fast flow and low protein binding, pore size 0.22 μm, funnel capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane (Millipore Express PLUS)
polystyrene housing
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap
graduations
fast flow and low protein binding
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Millipore S2GPU02RE
パラメーター
~45 °C temp. limit
ボトルの最大容量
250 mL
フィルタ面積
40 cm2
フィルタの容量
250 mL
漏斗容量
250 mL
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stericup真空ろ過システムはSteritopフィルターユニットを受け器のフラスコと組み合わせて、150 mL~1,000 mLの容量を処理して貯蔵します。
傾かず握りやすいフラスコの新しいデザインとコンパクトな外形がろ過の間の安定を向上し、受け器の締め付けを容易にします。そしてStericup フィルターユニットはラミナーフローフードでの使用にも最適です。
さらに使い勝手が良いのは、回収フラスコの底面が少しくぼんでいるため、蓋をしたフラスコを積み重ねて便利に保管できます。
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.