Merck
Z646709
BRAND® Transferpette® S starter kits
Macro
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名
BRAND
BrandTech 704792
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transferpette S D-1000、D-5000、D-10000の各モデルが含まれています。
Contains a set of 3 Transferpette S, Digital adjustable volume, 3 filled Tip-Box N and 3 wall/rack mounts.
特徴および利点
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes• Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
その他情報
BR704792 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)