Merck
Z627763
BRAND® HandyStep® electronic
AC/DC input 230 V AC, 50 Hz, EuroPlug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
electronic
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 705000
容積測定範囲
1μL-50mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HandyStepエレクトロニックはマイクロプロセッサー制御の電池式反復ピペットで、様々な用途の分注操作で手が疲れません。電動式の設計により、手の負担が軽くなり、操作者によるばらつきがなくなります。
  • 市販されているほとんどの分注チップを使用可能
  • 1 μL~50 mLの範囲で連続的に容量設定が可能
HandyStepエレクトロニックは、PD-Tipのチップサイズを自動的に認識するため、時間を節約し誤りを防ぐことができます(PD-Tipのピストンにはサイズがコード化されています)。チップを挿入するとサイズは自動で認識されて表示されますので、分注する容量を簡単に選択できます。
HandyStepエレクトロニックには、分注、自動分注、吸引の3種類の機能があります。自動モードでは、学習機能によって最初の3回の分注ステップから平均時間間隔を計算し、この周期で自動的に作動を続けます。異なる液体で最適な精度を得るため、吸引と分注の速度をそれぞれ3段階で調節することができます。
交換可能なニッケル水素電池パックは、機器に装着して充電することも、単独で充電することもできます。すべての機器はシリアル番号が付けられており、個々の検査証明書が付いてきます。
新しいコード化PD-Tipのサンプルパックとマニュアルが付属します。
特徴および利点
• Simple: Touchscreen operation like a smartphone• Easy: automatic tip ejection• Efficient: compatible with tips from other manufacturers
その他情報
BR705000 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG