Merck
Z627690
Brand® Dispensette®有機ボトルトップディスペンサー、イージーキャリブレーション
0.5-5 mL, with SafetyPrime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
特徴
DE-M marking
with SafetyPrime
メーカー/製品名
BRAND 4730331 EU
BrandTech 4731331 US
測定範囲
0.5-5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispensette Organic(色分けは黄色):塩素化炭化水素およびフッ素化炭化水素(トリクロロトリフルオロエタン、ジクロロメタンなど)、濃酸(HCl、HNO3など)、トリフルオロ酢酸(TFE)、テトラヒドロフラン(THF)、過酸化物などの有機溶媒を分注するための分注器です。
  • 容易に分解して洗浄し、充填弁を交換
  • 121°Cでオートクレーブ可能
  • デジタルディスプレイ:極めて読み取りやすく、分注量を正確かつ再現可能なように設定可能(機械式カウンター)
  • キャリブレーションが容易:工具を使用せずに数秒間で調整する画期的な技法。
  • SafetyPrime再循環弁が試薬の無駄を少なくし、安全排出システムが不用意な分注や飛散のリスクを軽減します。
  • 弁ブロックを360°回転させて、ボトルのラベルをユーザーの方に向けることができます。
  • 伸縮式充填チューブによって、ボトルのサイズが異なっても簡単に調整できます。
培地に触れるDispensette Organicの部品の材質:
ホウケイ酸ガラス、セラミック、タンタル、ETFE、FEP、PFA。排出チューブの安全スクリューキャップはPP製です。動作限界:蒸気圧最大 500 mbar、粘度最大 500 mm2/秒、温度最大 40°C、密度最大 2.2 g/cm3。確度:±0.5%、精度±0.1%。
特徴および利点
• Simple: Wide range of applications for organic solvents, acids, alkalis and saline solutions.• Easy: Minimum operating forces, maximum comfort.• Efficient: Reliable in challenging continuous operation and with aggressive media.
関連事項
See the Compatibility Chart to choose the correct bottle-top dispenser.
その他情報
BR4730331 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG